Imprimer
2,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15868.06 A15868.14
A15868.06EA 66.8 EUR
A15868.06 A15868.14
2,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
2,5-Diméthoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5312-97-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2691937
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016375
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016375
Numéro CAS: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III