Imprimer
2,4-Diméthoxybenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24621.06 B24621.14
B24621.06EA 15 EUR
B24621.06 B24621.14
2,4-Diméthoxybenzonitrile ≥99%
2,4-Diméthoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4107-65-7
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 92-95°
Beilstein Reference: 1950512
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001786
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001786
Numéro CAS: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III