Imprimer
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 56.1 EUR
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 2144-08-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2328658
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 332
Point de fusion: 159…163 °C
Densité: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003325
Numéro CAS: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2