2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
421790250
421790050
421791000
ACRO421790250EA
178
EUR
ACRO421790250
ACRO421790050
ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 g/mol Point d'ébullition: 332 Point de fusion: 159…162 °C Densité: 1.054 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003325 Numéro CAS: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
GC | ≥97.5 % |