3,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
61.7
EUR
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Formule:
C₇H₆O₃ Point de fusion: 158…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016611 Numéro CAS: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |