Imprimer
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
114840050 114840250
ACRO114840050EA 72.4 EUR
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde 99%
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003333
Numéro CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm