2,4-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
173640250
173641000
173645000
ACRO173640250EA
57.3
EUR
ACRO173640250
ACRO173641000
ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule:
C₇H₆O₃ Point d'ébullition: 220…228 °C (22 mmHg) Point de fusion: 133…138 °C Densité: 1,448 g/cm³ (-93 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011686 Numéro CAS: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Merck Index: 12,08324 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige to pink-orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
GC | ≥97.5 % |