Imprimer
4-Hydroxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
162770010 162770500 162772500 162770025
ACRO162770010EA 310 EUR
ACRO162770010 ACRO162770500 ACRO162772500 ACRO162770025
4-Hydroxybenzaldéhyde 99%
4-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)