2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10609.09
A10609.18
A10609.30
A10609.09EA
28.5
EUR
A10609.09
A10609.18
A10609.30
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 2103-57-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5547
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 168-170°/12mm
Beilstein Reference: 981091
MDL No.: MFCD00003310
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Point d'ébullition: 168…170 °C (12 mmHg) Point de fusion: 38…42 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003310 Numéro CAS: 2103-57-3 EINECS: 218-271-0 |