Imprimer
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
49805673-25G 49805673 49805673-70KG
MOLE49805673-25GEA 0 EUR
MOLE49805673-25G MOLE49805673 MOLE49805673-70KG
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006943
Numéro CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191