Imprimer
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
155220100 155220500
ACRO155220100EA 95.3 EUR
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 151 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003366
Numéro CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %