Imprimer
Vératraldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
A11110.0E A11110.22 A11110.36
A11110.0EEA 410 EUR
A11110.0E A11110.22 A11110.36
Vératraldéhyde ≥99%
Vératraldéhyde
Purity: 99%
CAS No.: 120-14-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 281°
Beilstein Reference: 473899
Merck Reference: 14,9951
MDL No.: MFCD00003363
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 14,9951