Imprimer
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 36.9 EUR
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 273
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051964
Numéro CAS: 18278-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable