Imprimer
Ethylvanilline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A19478.14 A19478.22 A19478.36
A19478.14EA 26.5 EUR
A19478.14 A19478.22 A19478.36
Ethylvanilline ≥98%
Ethylvanilline
Purity: 98%
CAS No.: 121-32-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 1073761
Merck Reference: 14,3859
MDL No.: MFCD00006944
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 75…79 °C
Point d'éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006944
Numéro CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 14,3859