Imprimer
Tables de travail en position assise ou debout
Fournisseur: TRESTON
TT12075-ESD TT20075-HPL 10349031P 10349032P TT10060-HPL TT10060-ESD 10349015P 10349016P 10349017P TT15060-ESD TT15060-HPL 10349018P 10349019P 10349033P 10349062P 10349063P 10349064P 10349065P 10349066P 10349030P TT10075-ESD TT10075-HPL TT10090-ESD TT10090-HPL TT12060-ESD TT12060-HPL TT12090-ESD TT12090-HPL TT15075-ESD TT15075-HPL TT18060-ESD TT18060-HPL TT18075-ESD TT18075-HPL TT18090-ESD TT18090-HPL TT20060-ESD TT20060-HPL TT20075-ESD TT20090-ESD TT20090-HPL TT20075-LPL
SOVETT12075-ESDEA 0 EUR
SOVETT12075-ESD SOVETT20075-HPL SOVE10349031P SOVE10349032P SOVETT10060-HPL SOVETT10060-ESD SOVE10349015P SOVE10349016P SOVE10349017P SOVETT15060-ESD SOVETT15060-HPL SOVE10349018P SOVE10349019P SOVE10349033P SOVE10349062P SOVE10349063P SOVE10349064P SOVE10349065P SOVE10349066P SOVE10349030P SOVETT10075-ESD SOVETT10075-HPL SOVETT10090-ESD SOVETT10090-HPL SOVETT12060-ESD SOVETT12060-HPL SOVETT12090-ESD SOVETT12090-HPL SOVETT15075-ESD SOVETT15075-HPL SOVETT18060-ESD SOVETT18060-HPL SOVETT18075-ESD SOVETT18075-HPL SOVETT18090-ESD SOVETT18090-HPL SOVETT20060-ESD SOVETT20060-HPL SOVETT20075-ESD SOVETT20090-ESD SOVETT20090-HPL SOVETT20075-LPL
Tables de travail en position assise ou debout
Mobilier Tables
La table de travail en position assise et debout, motorisée, est conçue pour répondre aux exigences d'ergonomie des laboratoires modernes; elle s'adapte au processus de travail et aux besoins de l'utilisateur.
  • La position de travail peut être modifiée de 700 à 1100 mm
  • La capacité de chargement est de 400 kg
  • Le panneau de commande inclut les boutons haut et bas
  • ainsi que 3 boutons de mémoire pour enregistrer les hauteurs présélectionnées
La table de travail en position assise ou debout peut être utilisée comme un espace de travail plat ou en association avec un équipement lourd tel que des armoires à flux laminaire.
Informations de commande: Bench top needs to be ordered separately. A wide range of ergonomic accessories is available, such as adjustable shelves, LCD arms and keyboard holders. For details, please contact your local Avantor sales office.