4-Méthoxysalicylaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
171080050
171080250
ACRO171080050EA
87.7
EUR
ACRO171080050
ACRO171080250
4-Méthoxysalicylaldéhyde 99%
4-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 124 °C (12 mmHg) Point de fusion: 40…43 °C Densité: 1,2065 g/cm³ (51 °C) Point d'éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003327 Numéro CAS: 673-22-3 EINECS: 211-604-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 43 °C |
GC | ≥98.5 % |