Imprimer
m-Anisaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxybenzaldehyde
A13962.14 A13962.22
A13962.14EA 36.3 EUR
A13962.14 A13962.22
m-Anisaldéhyde ≥98%
m-Anisaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 591-31-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.5530
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 606013
MDL No.: MFCD00003361
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 231…233 °C
Densité: 1.118
Point d'éclair: 121 °C (250 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003361
Numéro CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8