3,5-Dinitrosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B20424.03
B20424.06
B20424.03EA
60.5
EUR
B20424.03
B20424.06
3,5-Dinitrosalicylaldéhyde ≥98%
3,5-Dinitrosalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 2460-59-5
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1121900
Formule:
C₇H₄N₂O₆ Point de fusion: 71…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007103 Numéro CAS: 2460-59-5 EINECS: 219-551-5 |