Imprimer
4-Nitrobenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11655.14 A11655.22 A11655.36
A11655.14EA 39.8 EUR
A11655.14 A11655.22 A11655.36
4-Nitrobenzaldéhyde ≥99%
4-Nitrobenzaldéhyde
Purity: 99%
CAS No.: 555-16-8
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 386796
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007346
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…106 °C
Densité: 1.546 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 14,6587