Imprimer
2-Nitrobenzaldéhyde zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 72.9 EUR
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldéhyde zS, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)