Imprimer
2-Nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11501.14 A11501.22 A11501.36
A11501.14EA 52.3 EUR
A11501.14 A11501.22 A11501.36
2-Nitrobenzaldéhyde ≥98%
2-Nitrobenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 552-89-6
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 153°/23mm
Beilstein Reference: 742624
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007132
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 153 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 14,6587