Imprimer
2-Nitrobenzaldéhyde 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 54.6 EUR
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldéhyde 99+%
2-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 153 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %