Imprimer
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11712.0E A11712.22 A11712.36
A11712.0EEA 464 EUR
A11712.0E A11712.22 A11712.36
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 98%
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 100-10-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 164°(327°F)
Odour: Strong
Boiling Point: 176-177°/17mm
Beilstein Reference: 606802
Merck Reference: 14,3230
MDL No.: MFCD00003381
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 176…177 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: 164 °C (327 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 14,3230
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM