Imprimer
Burettes automatiques, selon Dr. Schilling, PMP/PE, Classe B
Fournisseur: KARTELL
1980 1981
KART1980EA 271 EUR
KART1980 KART1981
Burettes automatiques, selon Dr. Schilling, PMP/PE, Classe B
Burettes
PMP/PE, classe B.
  • Bouton poussoir pour distribution goutte à goutte
  • Réservoir en PE avec base en PEBD stable
According to DIN 12.700 standards, class B
Certifications: Conforme aux normes DIN 12.700, classe B