Imprimer
Acide vanillique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12074.14 A12074.22 A12074.36
A12074.14EA 42.7 EUR
A12074.14 A12074.22 A12074.36
Acide vanillique ≥98%
Acide vanillique
Purity: 98%
CAS No.: 121-34-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 210-218°
Beilstein Reference: 2208364
Merck Reference: 14,9931
MDL No.: MFCD00002551
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 14,9931