Imprimer
Benzaldéhyde 99.5+%, AcroSeal®, pur, bidistillé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
378361000 378360010
378361000.EA 72.8 EUR
378361000. 378360010.
Benzaldéhyde 99.5+%, AcroSeal®, pur, bidistillé
Benzaldéhyde
Formule: C₆H₅CHO
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,043 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003299
Numéro CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
ONU: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %