2,4,6-Tribromophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A12424.0B
A12424.30
A12424.0BEA
181
EUR
A12424.0B
A12424.30
2,4,6-Tribromophénol ≥98%
2,4,6-Tribromophénol
Purity: 98%
CAS No.: 118-79-6
Molecular Formula: C6H3Br3O
Formula Weight: 330.80
Melting Point: 86-92°
Boiling Point: 282-290° subl.
Merck Reference: 14,9613
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002150
Formule:
C₆H₃Br₃O Point d'ébullition: 282…290 °C (subl.) Point de fusion: 86…92 °C Densité: 2.550 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002150 Numéro CAS: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 ADR: 9,III Merck Index: 14,9613 |