Imprimer
Conteneurs d'échantillons avec bouchon à vis
Fournisseur: KARTELL
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 143 EUR
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Conteneurs d'échantillons avec bouchon à vis
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904