Imprimer
Éprouvettes sur pied, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
213990701 213993407 213993604 213994609 213996807
215-1890EA 28.4 EUR
215-1890 215-3652 215-1024 215-3653 215-3654
Éprouvettes sur pied, DURAN®
Éprouvettes Éprouvettes de stockage
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Sturdy
Universal standing cylinder without graduation, e.g. for mixing several components.