Imprimer
Flacons à tare, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242111305 242112404 242101304 242102309 242103202 242104104 242112301 242111802
611-2780EA 389 EUR
611-2780 611-2783 611-2776 611-2777 611-2778 611-2779 611-2782 611-2781
Flacons à tare, DURAN®
Flacons Flacons à tare
DURAN® Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Interchangeable lids with ground joint
  • Writing area in white
  • Available in low or tall form
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable