4-Bromophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
A14873.22EA
45.2
EUR
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
4-Bromophénol ≥99%
4-Bromophénol
Purity: 99%
CAS No.: 106-41-2
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point: >110°(230°F)
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.840
Appearance: White to pale brown
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 235-238°
Beilstein Reference: 1680024
Merck Reference: 14,1428
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002313
Formule:
C₆H₅BrO MW: 173.01 g/mol Point d'ébullition: 235…238 °C Point de fusion: 62…66 °C Densité: 1.840 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002313 Numéro CAS: 106-41-2 EINECS: 203-394-4 ONU: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01413 |