3-Bromophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14849.09
A14849.18
A14849.30
A14849.09EA
35.6
EUR
A14849.09
A14849.18
A14849.30
3-Bromophénol ≥98%
3-Bromophénol
Purity: 98%
CAS No.: 591-20-8
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5972
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 1853950
Merck Reference: 14,1428
MDL No.: MFCD00002253
Formule:
C₆H₅BrO MW: 173.01 g/mol Point d'ébullition: 235…236 °C Point de fusion: 28…32 °C Densité: 1.63 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002253 Numéro CAS: 591-20-8 EINECS: 209-706-5 ONU: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01413 |