Imprimer
2-Bromophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14112.14 A14112.22 A14112.36
A14112.14EA 122 EUR
A14112.14 A14112.22 A14112.36
2-Bromophénol ≥98%
2-Bromophénol
Purity: 98%
CAS No.: 95-56-7
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5890
Odour: Phenol-like
Melting Point: 5°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1905115
Merck Reference: 14,1428
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002146
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.636
Point d'éclair: 92 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002146
Numéro CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01413