2,4-Dibromophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B23394.14
B23394.22
B23394.14EA
33.3
EUR
B23394.14
B23394.22
2,4-Dibromophénol ≥98%
2,4-Dibromophénol
Purity: 98%
CAS No.: 615-58-7
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Flash Point: >110°(230°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 1861291
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002149
Formule:
C₆H₄Br₂O Point d'ébullition: 239 °C Point de fusion: 35…38 °C Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002149 Numéro CAS: 615-58-7 EINECS: 210-436-5 ONU: 2811 ADR: 6.1,II |