Imprimer
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B24872.06 B24872.14 B24872.22
B24872.06EA 43.5 EUR
B24872.06 B24872.14 B24872.22
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène ≥97%
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
Purity: 97%
CAS No.: 2675-79-8
Molecular Formula: C9H11BrO3
Formula Weight: 247.10
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00017169
Formule: C₉H₁₁BrO₃
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017169
Numéro CAS: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9