4-Bromoanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
A11824.0E
A11824.22
A11824.36
A11824.0EEA
361
EUR
A11824.0E
A11824.22
A11824.36
4-Bromoanisole ≥99%
4-Bromoanisole
Purity: 99%
CAS No.: 104-92-7
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.494
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: 10-13°
Boiling Point: 98-99°/10mm
Beilstein Reference: 1237590
Merck Reference: 14,1427
MDL No.: MFCD00000097
Formule:
C₇H₇BrO Point d'ébullition: 98…99 °C (10 mmHg) Point de fusion: 10…13 °C Densité: 1.494 Point d'éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000097 Numéro CAS: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Merck Index: 14,1427 |