Imprimer
4-Bromoanisole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
106631000 106635000
ACRO106631000EA 32.1 EUR
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromoanisole 98%
4-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.49 g/cm³
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000097
Numéro CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %