Imprimer
3-Bromoanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
A15625.14 A15625.22 A15625.36
A15625.14EA 43.3 EUR
A15625.14 A15625.22 A15625.36
3-Bromoanisole ≥98%
3-Bromoanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 210…211 °C
Point de fusion: ∼2 °C
Densité: 1.489
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000081
Numéro CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5