Imprimer
Tubes à centrifuger coniques, fond conique, avec rebord
Fournisseur: KARTELL
1387 1388
212-0208EA 3.1 EUR
212-0208 KART1388
Tubes à centrifuger coniques, fond conique, avec rebord
Tubes Tubes à centrifuger
PMP (TPX®), crystal clear.
  • Temperature resistance up to +170 °C
  • Autoclavable
  • High chemical resistance
  • Graduated
Conical bottom with rim.