Imprimer
2-Bromoanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11692.14 A11692.22 A11692.36
A11692.14EA 39.8 EUR
A11692.14 A11692.22 A11692.36
2-Bromoanisole ≥98%
2-Bromoanisole
Purity: 98%
CAS No.: 578-57-4
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5740
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1859996
MDL No.: MFCD00000064
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 1.511
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000064
Numéro CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ONU: 3082
ADR: 9,III