2-Bromoanisole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
170260250
170261000
ACRO170260250EA
61.6
EUR
ACRO170260250
ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Formule:
C₇H₇BrO Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2 °C Densité: 1.502 g/cm³ Point d'éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000064 Numéro CAS: 578-57-4 EINECS: 209-425-8 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |