4-Bromo-3-nitroanisole 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L06944.06
L06944.14
L06944.06EA
36.1
EUR
L06944.06
L06944.14
4-Bromo-3-nitroanisole 96%
4-Bromo-3-nitroanisole
Purity: 96%
CAS No.: 5344-78-5
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 153-154°/13mm
Beilstein Reference: 2446617
MDL No.: MFCD00051511
Formule:
C₇H₆BrNO₃ Point d'ébullition: 153…154 °C (13 mmHg) Point de fusion: 29…32 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051511 Numéro CAS: 5344-78-5 EINECS: 226-290-0 |