1-Bromo-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Bromonitrobenzene
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
A17705.06EA
29
EUR
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 586-78-7
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 124-127°
Boiling Point: 254-256°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007280
Formule:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol Point d'ébullition: 254…256 °C Point de fusion: 124…127 °C Densité: 1.948 Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007280 Numéro CAS: 586-78-7 EINECS: 209-583-8 ONU: 3459 ADR: 6.1 III |