Imprimer
1-Bromo-4-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 36 EUR
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Bromo-4-nitrobenzène 98%
1-Bromo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…127 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007280
Numéro CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %