Imprimer
1-Bromo-2-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11686.0B A11686.18 A11686.30
A11686.0BEA 872 EUR
A11686.0B A11686.18 A11686.30
1-Bromo-2-nitrobenzène ≥99%
1-Bromo-2-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 577-19-5
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2044109
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007045
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
ONU: 3459
ADR: 6.1,III