Imprimer
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromonitrobenzene
112860250 112861000
ACRO112860250EA 28.7 EUR
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène 97%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.9 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Densité: 2.374 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00007046
Numéro CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %