Imprimer
4-Bromoaniline 96% pract.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
402871000 402875000
ACRO402871000EA 58.1 EUR
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromoaniline 96% pract.
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 230…250 °C
Point de fusion: 60…64 °C
Densité: 1.497 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %