Imprimer
4-Bromoaniline 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 30.5 EUR
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromoaniline 99+%
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 230…250 °C
Point de fusion: 60…64 °C
Densité: 1.497 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %