Imprimer
3-Bromoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13665.22 A13665.14 A13665.36
A13665.22EA 158 EUR
A13665.22 A13665.14 A13665.36
3-Bromoaniline ≥98%
3-Bromoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 591-19-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6250
Odour: Characteristic
Melting Point: 16°
Boiling Point: 251°
Beilstein Reference: 742028
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007757
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 251 °C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.590
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007757
Numéro CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III