Imprimer
3-Bromoaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 26 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16.8 °C
Densité: 1.58 g/cm³
Point d'éclair: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007757
Numéro CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %